missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinepropanoic Acid Phenylmethyl Ester, TRC

Codice prodotto. 30370734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30370734 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30370734 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4868301G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico (4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinepropanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 3190-71-4
Formula molecolare C13 H13 N O5
Quantità 1 g
Sinonimo (+)-(S)-Glutamic Acid γ-Benzyl Ester N-carboxyanhydride, 5-Benzyl L-Glutamate N-Carboxyanhydride, L-Glutamic Acid-γ-benzyll ester N-Carboxyanhydride, L-γ-Benzylglutamic Acid Carboxyanhydride, N-Carboxy-γ-benzyl-L-glutamate Anhydride, γ-Benzyl L-N-Carboxyglutamic Anhydride, γ-Benzyl L-Glutamate N-Carboxyanhydride, γ-Benzyl L-Glutamate-N-carboxylic anhydride, γ-Benzyl N-carboxy-L-glutamic Anhydride, γ-Benzyl Glutamate N-Carboxyanhydride, γ-Benzyl Glutamate NCA, γ-Benzyl-L-glutamic Acid Carboxyanhydride
InChI Formula InChI=1S/C13H13NO5/c15-11(18-8-9-4-2-1-3-5-9)7-6-10-12(16)19-13(17)14-10/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,17)/t10-/m0/s1
SMILES O=C(CC[C@@H]1NC(=O)OC1=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name benzyl 3-[(4S)-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-4-yl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 263.25
Peso formulazione 263.0794
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.