Learn More
(4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747602 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10747602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337790010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico (4S)-N-Crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone
Nota nome 99%
CAS 90719-29-2
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55°C to 58°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H15NO3
Numero MDL MFCD00075429
Quantità 1 g
Rotazione specifica + 102.5
Sinonimo 4s-3-2e-but-2-enoyl-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, hg^l@lanry gyifjffjamdp, 4s-n-crotonyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 3-2-butenoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, 4s-3-crotonoyl-4beta-isopropyloxazolidine-2-one, s-+-3-crotonoyl-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s-3-e-but-2-enoyl-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-trans-3-methyl-2-propenoyl-4-s-isopropyl-2-oxazolidinone
InChI Key YZRHIMNEVFYTAJ-WTSVBCDHSA-N
SMILES CC=CC(=O)N1C(COC1=O)C(C)C
IUPAC Name (4S)-3-[(E)-but-2-enoyl]-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 197.23
PubChem CID 5702601
Peso formulazione 197.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals