Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Codice prodotto. 17567896 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Assorted
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17567896 Amber pezzi 250
16674012 Natural pezzi 250
16684012 Assorted pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17567896 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 30488610009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15€
    46.06€ / pezzi 250
    Risparmia 1.09€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Cap Style Attached
Certificazione/Conformità USP Class VI
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Amber
Materiale Polypropylene Resin
Formato Bagged
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Altezza (sistema metrico) 56.64 mm
N. per confezione 250/Pk.
Imballaggio 250 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs.
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperClear
Graduated Yes
Forma del fondo Conical
RCF max 25,000 RCF
Diametro (sistema metrico) 16.63 mm