Learn More
5-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 942404-97-9 |
| Formula molecolare | C13H17NO5 |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17NO5/c1-13(2,3)19-12(17)14-8-5-6-10(15)9(7-8)11(16)18-4/h5-7,15H,1-4H3,(H,14,17) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C(C(OC)=O)=C1)O)OC(C)(C)C |
| IUPAC Name | methyl 5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 267.28 |
| Peso formulazione | 267.11 |