Learn More
5-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-[(1, 3-Dioxo-1, 3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-2-furaldehyde |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 255.23 |
| Percent Purity | 97% |