Learn More
5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10773033
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10773033
Marca: Thermo Scientific Maybridge AW00426CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 306934-71-4
Formula molecolare C13H16N4S
Molecular Weight (g/mol) 260.36
Numero MDL MFCD00729015
InChI Key IENGAZSTLAONAR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-1,4-diazepan-1-yl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-1,4-diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_000443, 1-3-phenyl-1,2,4-thiazol-5-yl homopiperazine, 5-1,4-diazaperhydroepinyl-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
PubChem CID 2737169
IUPAC Name 5-(1,4-diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC(=NS1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(1,4-Diazepan-1-yl)-3-phenyl-1,2,4-thiadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.36
Percent Purity 97%