Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 5.1
Codice prodotto. 11882353
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
70 mm
75 mm
100 mm
130 mm
180 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11882353 200 mm 25 mm pezzi 50
11852363 75 mm 10 mm pezzi 100
11872363 100 mm 10 mm pezzi 100
11862363 75 mm 12 mm pezzi 100
11882363 100 mm 12 mm pezzi 100
11892363 130 mm 14 mm pezzi 100
10116072 130 mm 16 mm pezzi 100
11822373 180 mm 18 mm pezzi 100
11832373 180 mm 20 mm pezzi 100
11892353 200 mm 30 mm pezzi 50
10288122 70 mm 8 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11882353 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore A520025000721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.55€
    18.84€ / pezzi 50
    Risparmia 2.71€
    12% Sconto
In stock
Measure, mix and pour using 5.1 Borosilicate Glass Disposable Test Tubes. Tubes are rimmed and are available in various lengths.
  • Disposable
  • Clear borosilicate glass
  • Round bottom
  • Rimmed
Specifica
Tipo di design Round bottom
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Imballaggio 50Pack
Con bordo Sì
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Product Type Test Tube