Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 5.1
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Disposable
- Clear borosilicate glass
- Round bottom
- Rimmed
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Imballaggio | Confezione da 100 |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Provetta per analisi |