Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 5.1
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Disposable
- Clear borosilicate glass
- Round bottom
- Rimmed
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Round bottom |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Imballaggio | 100Pack |
| Con bordo | Sì |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Product Type | Test Tube |