Learn More
5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 260.24 |
| Percent Purity | 97% |