Learn More
5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine, TRC
Codice prodotto. 30468749
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468749 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468749 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330685500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-trifluoromethylpyridine
CAS 1005489-34-8
Formula molecolare C9H10F3NS
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-[1-(Methylthio)ethyl]-6-(trifluoromethyl)pyridine, 5-[1-(Methylthio)ethyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
InChI Formula InChI=1S/C9H10F3NS/c1-6(14-2)7-3-4-8(13-5-7)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CSC(C)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
IUPAC Name 5-(1-methylsulfanylethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Molecular Weight (g/mol) 221.24
Peso formulazione 221.0486