Learn More
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine, 95%
Codice prodotto. 10751531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751531 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10751531 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 292151000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25440-14-6 | C44H10F20N4 | 974.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine
CAS 25440-14-6
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Purple or Violet
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C44H10F20N4
Numero MDL MFCD00010032
Quantità 100 mg
Sinonimo 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl porphyrin, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl-21h,23h-porphine, meso-tetra pentafluorophenyl porphine, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis pentafluorophenyl, 5,10,15,20-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, acmc-209gjw, iron iii ionophore iv, tetra pentafluorophenyl poephine, tetrakis pentafluorophenyl porphyrin
InChI Key GBAPBSUXEFFUAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)C1=C2NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=NC(C=C2)=C(C2=CC=C1N2)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC Name 5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-21,22-dihydroporphyrin
Molecular Weight (g/mol) 974.56
PubChem CID 3671775
Peso formulazione 974.57
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine