Learn More
5,12-Napthacenequinone, TRC
Codice prodotto. 30471763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471763 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471763 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3440001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5,12-Napthacenequinone
CAS 1090-13-7
Formula molecolare C18H10O2
Quantità 1 g
Sinonimo Naphthacenequinone, 5,12-Naphthacenequinone, 5,12-Tetracenequinone, Benz[b]anthracene-5,12-dione, NSC 401183, Naphthacene-6,11-quinone, Tetracenemonoquinone
InChI Formula InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
IUPAC Name tetracene-5,12-dione
Molecular Weight (g/mol) 258.27
Peso formulazione 258.0681