Learn More
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecolare | 522.63 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 218916-52-0 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.85% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | Euphorbia factor L3 |
| Quantità | 5 mg |