Learn More
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Codice prodotto. 16449018
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449018 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449018 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0562
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol is one of the lathyrane diterpenoids, that has anti-cancer activity.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 522.63 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 218916-52-0
Product Type Natural Products
Purezza 98.85%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Euphorbia factor L3