Learn More
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 97%
Codice prodotto. 11382556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11382556 250 mg 250mg
11372556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382556 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06555.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100900-07-0
Formula molecolare C12H13N2NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 288.297
Numero MDL MFCD00051474
InChI Key HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
PubChem CID 4116252
IUPAC Name sodium;5-(2-aminoethylamino)naphthalene-1-sulfonate
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Quantità 250 mg
Beilstein 4283850
Peso formulazione 288.3
Percent Purity 97%