Learn More
5-(2-Bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 95%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-(2-Bromoethoxy)-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine |
| CAS | 1710-62-9 |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C10H11BrO3 |
| Numero MDL | MFCD00099411 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 5-2-bromoethoxy-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxin,5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro, 5-2-bromoethoxy-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine, 1-2h,3h-benzo 2,3-e 1,4-dioxin-5-yloxy-2-bromoethane |
| InChI Key | IHXJWHBJQFUJBZ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |