Learn More
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran, TRC
Codice prodotto. 30347991
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347991 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347991 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB684233500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
CAS 127264-14-6
Formula molecolare C10 H11 Br O
Quantità 500 mg
Sinonimo Darifenacin Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C10H11BrO/c11-5-3-8-1-2-10-9(7-8)4-6-12-10/h1-2,7H,3-6H2
SMILES BrCCc1ccc2OCCc2c1
IUPAC Name 5-(2-bromoethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran
Molecular Weight (g/mol) 227.1
Peso formulazione 225.9993