Learn More
5-(2-Bromophenyl)-1,3-oxazole, ≥97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC35710DE
Dettagli aggiuntivi : CAS : 328270-70-8 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 10021884
  • 137.20€ / 5g
Spedizione stimata: 23-09-2021
Identificatori chimici
328270-70-8
224.057
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
3780551
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
C9H6BrNO
MFCD05668985
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
5-(2-bromophenyl)-1,3-oxazole
Specifica
5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
328270-70-8
100.0
C9H6BrNO
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
224.057
224.06
5g
94.5
95%
MFCD05668985
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
5-(2-bromophenyl)-1,3-oxazole
3780551
95%
Videos
SDS Documenti
Certificati