Learn More
5-(2-Bromophenyl)-1,3-oxazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10299712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10299712 250 mg 250mg
10321673 1 g 1g
10021884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10299712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35710CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 328270-70-8
Formula molecolare C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.057
Numero MDL MFCD05668985
InChI Key JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
PubChem CID 3780551
IUPAC Name 5-(2-bromophenyl)-1,3-oxazole
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 95%