Learn More
5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10031974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10031974 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10387534 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10031974 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62110CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-89-4
Formula molecolare C11H8BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 305.098
Numero MDL MFCD09817512
InChI Key UKDUPCWWWMHDRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole
PubChem CID 24229660
IUPAC Name 5-(2-bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 305.1
Percent Purity 97%