Learn More
5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10365392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10365392 1 g 1g
10417564 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10365392 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW06174DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 306936-04-9
Formula molecolare C12H6ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 274.623
Numero MDL MFCD01571128
InChI Key SAEPEPVLSICNRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl-2-furaldehyde, 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2781786
IUPAC Name 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]furan-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C2=CC=C(O2)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 274.62
Percent Purity 95%