Learn More
5-(2-Chloroethyl)-1,3-benzodioxole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10624975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10624975 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10377454 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10624975 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50824CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 23808-46-0
Formula molecolare C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.619
Numero MDL MFCD08435910
InChI Key YFVIYUCTLBXCMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-chloroethyl-1,3-benzodioxole, 5-2-chloroethyl-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-2-chloroethyl, 4-2-chloroethyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-2-chloroethyl-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 15815969
IUPAC Name 5-(2-chloroethyl)-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Chloroethyl)-1, 3-benzodioxole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 184.62
Percent Purity 97%