Learn More
5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, TRC
Codice prodotto. 30373409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30373409 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373409 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89271025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
CAS 479074-06-1
Formula molecolare C17H20N4OS
Quantità 25 mg
Sinonimo 5-(2-Ethoxyphenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione
InChI Formula InChI=1S/C17H20N4OS/c1-4-8-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-6-7-10-13(11)22-5-2/h6-7,9-10H,4-5,8H2,1-3H3,(H,18,19,23)
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=S)NC(=Nc12)c3ccccc3OCC
Molecular Weight (g/mol) 328.43
Peso formulazione 328.1358