Learn More
5-(2-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid, TRC
Codice prodotto. 30392238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30392238 50 mg -
30404318 100 mg 100mg
30401231 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30392238 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF48959550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 199664-70-5
Formula molecolare C11H11FO3
Molecular Weight (g/mol) 210.2
Sinonimo 2-Fluoro-delta-oxobenzenepentanoic Acid
SMILES OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Fluorophenyl)-5-oxovaleric Acid
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H11FO3/c12-9-5-2-1-4-8(9)10(13)6-3-7-11(14)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,14,15)
Peso formulazione 210.0692