Learn More
5-[2-Formyl-5-(hydroxymethyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-[2-Formyl-5-(hydroxymethyl)-1H-pyrrol-1-yl]-2-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 876903-48-9 |
| Formula molecolare | C13H11NO5 |
| Quantità | 0.5 mg |
| Sinonimo | Mesalamine Impurity 1 |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11NO5/c15-6-9-1-2-10(7-16)14(9)8-3-4-12(17)11(5-8)13(18)19/h1-6,16-17H,7H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC1=C(C(O)=O)C=C(N2C(C([H])=O)=CC=C2CO)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.23 |
| Peso formulazione | 261.0637 |