Learn More
[5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10192844
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10192844 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082304 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10192844 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46909DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 876728-41-5
Formula molecolare C9H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 178.19
Numero MDL MFCD08271948
InChI Key XKIFRVDOWHFUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methylpyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-fur-2-yl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-2-furyl-1-methylpyrazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525802
IUPAC Name [5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazol-3-yl]methanol
SMILES CN1N=C(CO)C=C1C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 95%