Learn More
[5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC35009DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 84978-67-6 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10005832
  • 103.00€ / 1g
Spedizione stimata
01-02-2021
Identificatori chimici
84978-67-6
164.164
5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
[3-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
C8H8N2O2
NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
7060534
C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Specifica
[5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
1g
97%
5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
164.164
164.16
Amber Glass Bottle
84978-67-6
C8H8N2O2
NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
[3-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
7060534
97%
Videos
SDS Documenti