Learn More
5-(2-Furyl)cyclohexane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10121122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10121122 1 g 1g
10506805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10121122 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD11333DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1774-11-4
Formula molecolare C10H10O3
Molecular Weight (g/mol) 178.187
Numero MDL MFCD00104796
InChI Key FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-furan-2-yl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl cyclohexane-1,3-dione, 5-2-furyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-2-furanyl, 5-furan-2-yl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-2-furanyl, 5-2-furanyl cyclohexane-1,3-dione, maybridge1_003103, 5-2-furyl cyclohexan-1,3-dione, 5-2-furyl-cyclohexane-1,3-dione
PubChem CID 699513
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Furyl)cyclohexane-1, 3-dione
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%