Learn More
[5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10147762 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10147762 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34909DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Furyl)isoxazol-3-yl]methanol
CAS 852180-63-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H7NO3
Numero MDL MFCD07772820
Quantità 1 g
Sinonimo 5-2-furyl isoxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-furyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-2-furanyl-3-isoxazolylmethanol, 5-2-furyl-3-isoxazolyl methanol, 5-furan-2-yl-isoxazol-3-yl-methanol
InChI Key NBBDGNIUCJFJPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC Name [5-(furan-2-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 165.148
PubChem CID 7164591
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 97%