Learn More
5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10565574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10565574 1 g Amber Glass Bottle 1g
10452674 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10565574 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55104DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 886851-45-2
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.171
Numero MDL MFCD10700053
InChI Key GUIKMKZMLLANPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-furyl pyridine-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-2-furanyl
PubChem CID 42555941
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CN=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Furyl)pyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 95%