Learn More
5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10295904 250 mg 250mg
10103964 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295904 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47704CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 868755-64-0
Formula molecolare C9H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 178.205
Numero MDL MFCD06410178
InChI Key IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-furyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-fur-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-furanyl, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-furanyl-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 23004862
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.21
Percent Purity 97%