Learn More
5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662885 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10662885 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Furyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 868755-62-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H6O3S
Numero MDL MFCD05885497
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-2-furyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-fur-2-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-furanyl
InChI Key ZASUJVQPFQRFPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CO1
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 194.20
PubChem CID 2052621
Peso formulazione 194.21
Percent Purity 97%