Learn More
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, Mikromol™
Codice prodotto. 17921566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17921566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17921566 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0638.020100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
CAS 2514748-07-1
Nomi componenti o analita 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C18 H18 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 5-(2-Hydroxybenzoyl)-4-phenylpentan-2-one, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
InChI Formula InChI=1S/C18H18O3/c1-13(19)11-15(14-7-3-2-4-8-14)12-18(21)16-9-5-6-10-17(16)20/h2-10,15,20H,11-12H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(CC(=O)c1ccccc1O)c2ccccc2
IUPAC Name 1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylhexane-1,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 282.334
Quantità 100 mg
Peso formulazione 282.126 g/mol