Learn More
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Mikromol™
Codice prodotto. 30051344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051344 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051344 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0049.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
CAS 137-00-8
Nomi componenti o analita 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H9 N O S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, MHT
InChI Formula InChI=1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
SMILES Cc1ncsc1CCO
IUPAC Name 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 143.21
Quantità 100 mg
Peso formulazione 143.0405 g/mol