Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10381615
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10381615 25 g 25g
10049151 1 g 1g
10178254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10381615 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18209EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 337508-70-0
Formula molecolare C9H9NOS2
Molecular Weight (g/mol) 211.297
InChI Key CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
PubChem CID 2776470
IUPAC Name [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 211.31
Percent Purity 95%