Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, TRC
Codice prodotto. 30472731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30472731 50 mg 50mg
30466118 500 mg 500mg
30474586 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30472731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM69572050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 337508-70-0
Formula molecolare C9H9NOS2
Molecular Weight (g/mol) 211.3
IUPAC Name [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
SMILES Cc1nc(cs1)c2ccc(CO)s2
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3
Peso formulazione 211.0126