Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3 |
| Peso formulazione | 211.0126 |