Learn More
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10761114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10761114 1 g 1g
10107722 250 mg 250mg
10587844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10761114 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 400715-45-9
Formula molecolare C9H7NO2S2
Molecular Weight (g/mol) 225.28
Numero MDL MFCD02682053
InChI Key AEDWMWQOFJYAGN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid #
PubChem CID 614467
IUPAC Name 5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.29
Percent Purity 97%