Learn More
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10486262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10486262 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10151012 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10486262 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14001CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 368870-05-7
Formula molecolare C8H6N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 210.207
Numero MDL MFCD03086107
InChI Key QAXQRHWAJNDTCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxyli, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole, 4-3-carboxy-1,2-oxazol-5-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2776408
IUPAC Name 5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 210.21
Percent Purity 97%