Learn More
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10664745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10664745 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10664745 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC14009DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 388088-79-7
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H8N2O2S
Formula lineare Yes
Numero MDL MFCD03086111
Quantità 1 g
Sinonimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methan-1-ol
InChI Key ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC Name [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 196.224
PubChem CID 2776410
Peso formulazione 196.23
Percent Purity 97%