Learn More
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10727285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10727285 5 g 5g
10590552 250 mg 250mg
10374322 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10727285 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18203DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 215434-25-6
Formula molecolare C8H6ClNO2S3
Molecular Weight (g/mol) 279.771
InChI Key YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone
PubChem CID 2736979
IUPAC Name 5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 279.79
Percent Purity 95%