Learn More
5-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-2lambda∼5∼-pyrazol-5-yl]-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10337304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337304 5 g Amber Glass Bottle 5g
10022314 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10337304 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07338DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 223499-20-5
Formula molecolare C10H7F3N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 276.233
Numero MDL MFCD00206674
InChI Key MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2775669
IUPAC Name 5-[1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 276.24
Percent Purity 97%