Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10753063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10753063 250 mg 250mg
10049261 1 g 1g
10652895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753063 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08625CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 130423-83-5
Formula molecolare C13H8O3
Molecular Weight (g/mol) 212.20
Numero MDL MFCD00541949
InChI Key HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
PubChem CID 2737138
IUPAC Name 5-(2-phenylethynyl)furan-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.2
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche