Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10394192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10394192 1 g Amber Glass Bottle 1g
10702503 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10394192 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08144DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 17257-10-2
Formula molecolare C13H8OS
Molecular Weight (g/mol) 212.266
Numero MDL MFCD00126374
InChI Key YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2737140
IUPAC Name 5-(2-phenylethynyl)thiophene-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 212.27
Percent Purity 90%