Learn More
5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10723803 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10723803 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00077DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide
CAS 306934-91-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C10H8N2S2
Numero MDL MFCD02677740
Quantità 1 g
Sinonimo 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbothioamide, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbothioamide, 2-thiophenecarbothioamide,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-thiocarboxamide, amino 5-2-pyridyl 2-thienyl methane-1-thione
InChI Key VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=S)N
IUPAC Name 5-pyridin-2-ylthiophene-2-carbothioamide
Molecular Weight (g/mol) 220.308
PubChem CID 2776127
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 97%