Learn More
Alfa Aesar™ 5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H34123.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 70380-73-3 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15447047
  • 75.65€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
70380-73-3
146.149
LUMKXMDGONYZHO-UHFFFAOYSA-N
737194
C1=CC=NC(=C1)C2=CN=CO2
C8H6N2O
MFCD00085160
5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb
5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole
Specifica
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
70380-73-3
MFCD00085160
LUMKXMDGONYZHO-UHFFFAOYSA-N
5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole
737194
97%
1g
C8H6N2O
5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb
C1=CC=NC(=C1)C2=CN=CO2
146.149
146.15
Videos
SDS Documenti