Learn More
5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole, 97%
Codice prodotto. 15467047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467047 250 mg 250mg
15447047 1 g 1g
15457047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15467047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34123.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 70380-73-3 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70380-73-3
Formula molecolare C8H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 146.149
Numero MDL MFCD00085160
InChI Key LUMKXMDGONYZHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737194
IUPAC Name 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CN=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Pyridyl)-1,3-oxazole
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-2-pyridyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl pyridine, 5-pyridin-2-yl oxazole, pyridine,2-5-oxazolyl, 2-5-oxazolyl pyridine, 2-oxazol-5-yl-pyridine, 5-pyridin-2-yl-1,3-oxazole, pyridine, 2-5-oxazolyl, 5-2-pyridyl oxazole, acmc-209oeb
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 97%