Learn More
5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10776705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10776705 5 g 5g
10742283 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776705 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02203DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 151858-64-9
Formula molecolare C9H6ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 259.72
Numero MDL MFCD00052284
InChI Key OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737231
IUPAC Name 5-pyridin-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.74
Percent Purity 95%