Learn More
5-(2-thienyl)-1,3-oxazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10706623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706623 1 g Amber Glass Bottle 1g
10526603 10 g Amber Glass Bottle 10g
10449284 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10706623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02560DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 70380-70-0
Formula molecolare C7H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 151.183
InChI Key VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2797208
IUPAC Name 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Peso formulazione 151.19
Percent Purity 95%